form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥10.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
secondary activity
≤9.9 units/mg protein ATPase
mol wt
110 kDa
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
InChI key
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
General description
甘薯酸性磷酸酶是一种磷酸单酯酶,具有多种分子形式,分子量相近,但等电点不同。
Application
甘薯酸性磷酸酶被作为去磷酸化试剂用于硫色素测定,以检测生物样品中的硫胺。在该测定中,该酶比小麦胚芽酸性磷酸酶或α-淀粉酶更有效。
在一项研究中,利用甘薯酸性磷酸酶与戊二醛和氨丙基可控孔径玻璃共价结合后,可用作柱前酶反应器。它还被用于研究酪氨酸、组氨酸和半胱氨酸作为甘薯磷酸酶中Mn(III)的配体的用途。
Biochem/physiol Actions
酸性磷酸酶(APase)是一个酶家族,在pH 4-7最佳条件下,通过以下反应非特异性地催化磷酸单酯和酸酐水解,产生无机磷酸盐: APaseR-PO4 + H2O --------------- R-OH + HOPO3 2+它们在磷酸盐生成、转运和再循环中的作用对于细胞的代谢和能量转导过程至关重要。Apase作为一类酶,可能与调节过程中的激酶具有同等重要的作用。
Physical form
悬浮于1.8 M (NH4)2SO4,10 mM MgCl2,pH 5.3
Other Notes
在pH 4.8,37 °C条件下,一个单位可在每分钟水解1.0 μmole 对硝基苯磷酸盐。
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)