material
glass
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 1-000-0010, Drummond Scientific
volume measuring range
accuracy: 1%
L
32 mm
capacity
1 μL
General description
- Microcaps® 微细管是实现快速、安全、卫生和精确转移微升容量液体的不二之选。
- 由高品质玻璃制成,广泛应用于各种科学应用。
- 精密孔径毛细管,可实现精确长度切割。
- 毛细引力填充移液管并挤压球状膨胀以将液体送出。
快速、安全并准确的微升体积转移。精密孔毛细管切割成精确的长度。毛细作用充满移液管,并挤压移液球输送液体。
Packaging
每个包装含有100 支微量移液管和一支移液球。
Legal Information
Microcaps is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Drummond Microcaps微量毛细管®