Merck
O7885
冈田酸 钾盐 来源于凹形原甲藻
≥90% (HPLC), powder
别名:
OA
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C44H67KO13
化学文摘社编号:
分子量:
843.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
biological source
plant (Prorocentrum concavum)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 0.1 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].CC(CC(O)C1OC2CCC3(CCC(C)(O3)\C=C\C(C)C4CC(C)=CC5(O4)OC(C)(CCC5O)CC(C)(O)C([O-])=O)OC2C(O)C1=C)C6CC7(CCCOC7)COC6C
InChI
1S/C46H72O13.K/c1-27-20-35(56-46(22-27)36(48)12-15-42(7,59-46)24-43(8,52)40(50)51)28(2)10-14-41(6)17-18-45(58-41)16-11-34-39(57-45)37(49)30(4)38(55-34)33(47)21-29(3)32-23-44(26-54-31(32)5)13-9-19-53-25-44;/h10,14,22,28-29,31-39,47-49,52H,4,9,11-13,15-21,23-26H2,1-3,5-8H3,(H,50,51);/q;+1/p-1/b14-10+;
InChI key
CWKZDWKRECTBCU-KMZJGFRYSA-M
Biochem/physiol Actions
冈田酸是一种鞭毛藻毒素,也是38碳脂肪酸的离子载体样聚醚衍生物。
鞭毛藻毒素和38碳脂肪酸的离子载体样聚醚衍生物。易于进入细胞。1型和2A型蛋白磷酸酶的抑制剂。不抑制酪氨酸磷酸酶、碱性磷酸酶或酸性磷酸酶。已知的促癌剂。用于研究各种细胞过程,包括细胞周期、细胞凋亡、一氧化氮代谢和钙信号传导。
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
存储类别
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)