Merck
O3000
Sigma-Aldrich
乳清酸 钠盐
别名:
6-Carboxy-2,4-dihydroxypyrimidine, Uracil-6-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
线性分子式:
C5H3N2O4Na
CAS号:
分子量:
178.08
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
方案
≥98% (TLC)
表单
powder
溶解性
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
SMILES字符串
[Na+].Oc1cc(nc(O)n1)C([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O4.Na/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
InChI key
ZTHMWDSJKLNDTE-UHFFFAOYSA-M
可比产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)