跳转至内容
O0886
奥罗莫星
≥98% (HPLC)
别名:
2-(羟基乙基氨基)-6-苄基氨基-9-甲基嘌呤
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C15H18N6O
化学文摘社编号:
分子量:
298.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cn1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCO)nc12
InChI
1S/C15H18N6O/c1-21-10-18-12-13(17-9-11-5-3-2-4-6-11)19-15(16-7-8-22)20-14(12)21/h2-6,10,22H,7-9H2,1H3,(H2,16,17,19,20)
InChI key
GTVPOLSIJWJJNY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Olomoucine 是一种嘌呤衍生物,可抑制细胞周期蛋白依赖性激酶并诱导 G 阻滞。
Features and Benefits
《受体分类和信号转导》手册的 CDK 页面有该化合物的介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 奥罗莫星
存储类别
11 - Combustible Solids
怎么回事?
WGK 3
闪点 (F)
Not applicable
闪点 (°C)
Not applicable
PPE(个人防护设备)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)