Merck
N2259
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl β-D-galactopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18O6
CAS号:
分子量:
306.31
Beilstein:
89061
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
mp
196-198 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3