Merck
L6271
Sigma-Aldrich
L-Leucine allyl ester p-toluenesulfonate salt
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 ML
$162.00
$162.00
有货详情
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
选择尺寸
变更视图
25 ML
$162.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
CAS号:
分子量:
343.44
Beilstein:
5201666
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
$162.00
有货详情
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCC=C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)