Merck
I0758
2-咪唑啉酮-4-羧酸
~95%
别名:
2-氧代-4-咪唑烷酮-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N2O3
CAS号:
分子量:
130.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
价格与库存信息目前不能提供
方案
~95%
mp
184-186 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)C1CNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O3/c7-3(8)2-1-5-4(9)6-2/h2H,1H2,(H,7,8)(H2,5,6,9)
InChI key
KZKRPYCBSZIQKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)