Merck
H7533
Sigma-Aldrich
Heat Shock Protein 32 from rat
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥90% (SDS-GE)
别名:
HSP 32, Heme oxygenase-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
rat
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥90% (SDS-GE)
形狀
buffered aqueous solution
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
外觀
Solution in 50 mM ammonium bicarbonate, pH 8.3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2