Merck
F5259
抗-人IgA(α-链特异性)−FITC 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Goat Anti-Human IgA (α-chain specific)−Fluorescein isothiocyanate
登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
关于此项目
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF (d)
Citations:
7
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:16
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
IgA抗体是一种分泌性抗体,大量存在于胃肠道、呼吸道和泌尿生殖道的粘膜、眼泪和唾液中。因此,分泌性IgA有助于抵抗粘膜表面病原体的体液防御机制
人IgA(α-链特异性)-FITC抗体对人IgA的α链具有特异性。山羊抗人IgA抗体与异硫氰酸荧光素(FITC)异构体I偶联。
Immunogen
纯化的人IgA
Application
人IgA(α-链特异性)-FITC抗体可用于直接免疫荧光,抗体工作稀释度为1:16至1:32。以1:100稀释用于人腓肠神经冷冻切片的免疫组化。
Physical form
溶于含有1% BSA和15 mM叠氮化钠作(pH 7.4)的 .01 M磷酸盐缓冲液
Disclaimer
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Still not finding the right product?
试用我们的 产品选型工具 工具缩小选择范围
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)