特点
3 x 4 L Erlenmeyer flasks
dedicated
for 4 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
制造商/商品名称
Eppendorf® M1334-9927 (Global)
长度 × 宽度
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
New Brunswick S41l shaker platforms.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG