Merck
E2012
二十碳五烯酸甲酯
≥97% (capillary GC)
别名:
顺-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸甲酯
登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2CH3
化学文摘社编号:
分子量:
316.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1914828
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
assay
≥97% (capillary GC)
form
oil
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
QWDCYFDDFPWISL-JEBPEJKESA-N
Packaging
安瓿瓶氩气封装。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 二十碳五烯酸甲酯
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)