Merck
D4774
Sigma-Aldrich
Dynorphin A Porcine Fragment 1-10
≥97% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C57H91N19O12
CAS号:
分子量:
1234.45
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Ile-Arg-Pro
生化/生理作用
κ-agonist
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3