Merck
A8678
Sigma-Aldrich
琼脂
suitable for plant cell culture
别名:
琼脂-琼脂, 胶琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C12H18O9)n
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
50405901
NACRES:
NA.21
生物源
algae (Rhodophyceae)
品質等級
形狀
powder
技術
cell culture | plant: suitable
mp
80-90 °C (1.5% in water)
轉變溫度
transition temp 27-37 °C (1.5%)
應用
agriculture
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI 密鑰
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
琼脂是红藻细胞壁的主要成分之一。琼脂是多糖复合物,含70%的琼脂糖和30%的琼脂胶。
應用
洗涤琼脂已用于:
  • 作为Murashige和Skoog基础培养基补充(0.9% w/v)用于植物生长
  • 制备农杆菌介导转化玉米(Zea mays)杂交种Hi-II共培养基
  • 作为完全培养基中再生梨形孢子虫原生质体的成分
  • 作为清洁琼脂培养基培养WH7803株聚球藻
生化/生理作用
琼脂是一种直线型半乳糖形式的硫酸酯,在热水中可溶而在冷水中不溶。洗涤琼脂含有较少的杂质和低水平的营养。
準備報告
清洗
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1