登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C20H34AuO9PS
化学文摘社编号:
分子量:
678.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
251-801-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
产品名称
金诺芬, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
originator
Prometheus
storage temp.
room temp
SMILES string
CCP(CC)(CC)=[Au]S[C@@H]1O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9S.C6H15P.Au/c1-6(15)19-5-10-11(20-7(2)16)12(21-8(3)17)13(14(24)23-10)22-9(4)18;1-4-7(5-2)6-3;/h10-14,24H,5H2,1-4H3;4-6H2,1-3H3;/q;;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,14+;;/m1../s1
InChI key
AUJRCFUBUPVWSZ-XTZHGVARSA-M
Application
金诺芬可在多个位点抑制白细胞活化途径,还可抑制人巨噬细胞、嗜碱性粒细胞和肺肥大细胞释放炎症介质。 金诺芬还可修饰IKKβ亚基5的Cys-179和参与氧化应激防御的硒酶硫氧还蛋白还原酶(TrxR),从而抑制人嗜中性粒细胞5-脂氧合酶和IKB激酶(IKK)。 金诺芬是一种改善病情的抗风湿药(DMARD),可用于研究抗OVCAR-3人卵巢癌细胞增殖作用。
Biochem/physiol Actions
金诺芬可在多个位点抑制多条白细胞活化途径。金诺芬可抑制人巨噬细胞、嗜碱性粒细胞和肺肥大细胞释放炎症介质。该化合物还抑制人嗜中性粒细胞中的5-脂氧合酶。金诺芬是一种可改善病情的抗风湿药(DMARD)。该化合物是有效的硒酶硫氧还蛋白还原酶(TrxR)抑制剂,可参与防御氧化应激。金诺芬是钙离子存在下线粒体膜通透性转换孔的有效诱导剂,其作用机制与抑制线粒体硫氧还蛋白还原酶有关。金诺芬通过修饰IKKβ亚基5的Cys-179抑制IKB激酶(IKK)。
金诺芬可在多个位点抑制多条白细胞活化途径,是一种可改善病情的抗风湿药(DMARD)。。
Features and Benefits
该化合物由 Prometheus开发。想要浏览其他由制药公司开发的化合物以及已批准药物/候选药物清单, 请单击此处。
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
存储类别
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves