Merck
HPA001164
Sigma-Aldrich
抗-MKI67 兔抗
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-MIB-, 抗-PPP1R105
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
DGPHFPLSLSTCLFGRGIECDIRIQLPVVSKQHCKIEIHEQEAILHNFSSTNPTQVNGSVIDEPVRLKHGDVITIIDRSFRYENESLQSGRKSTEFPRKIREQEPARRVSRSSFSSDPDEKAQDSKAYSKITEGKVSGNPQVHI
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MKI67(4288)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免疫原
抗原KI-67重组蛋白表位信号标签(PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
KI-67抗原 是一种由人类 MKI67 基因编码的蛋白质,位于第 10 号染色体上。它被用作首选的增殖生物标志物,在乳腺癌中具有预后和预测价值。它还有助于预测乳腺癌患者随分子亚型变化对新辅助化疗的反应,反映了有关 Ki-67 的日常工作及其令人印象深刻的潜力。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST79721
外形
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Quinci Romero et al.
Diagnostic pathology, 9, 118-118 (2014-06-18)
Ki67 is currently the proliferation biomarker of choice, with both prognostic and predictive value in breast cancer. A lack of consensus regarding Ki67 use in pre-analytical, analytical and post-analytical practice may hinder its formal acceptance in the clinical setting. One
Juhasz-Böss Ingolf et al.
BioMed research international, 2014, 628217-628217 (2014-05-02)
Currently the choice of breast cancer therapy is based on prognostic factors. The proliferation marker Ki-67 is used increasingly to determine the method of therapy. The current study analyses the predictive value of Ki-67 in foreseeing breast cancer patients' responses
D M Schonk et al.
Human genetics, 83(3), 297-299 (1989-10-01)
The antigen recognized by the monoclonal antibody Ki-67 is a proliferation-related nucleolus-associated constituent used as a marker for cycling cells in tumor diagnosis. Antibody Ki-67 reacts with human proliferating cells, but not with hamster and mouse cells. Expression of the
Tawna L Mangosh et al.
Molecular cancer research : MCR, 19(2), 301-316 (2020-11-15)
In advanced prostate cancer, resistance to androgen deprivation therapy is achieved through numerous mechanisms, including loss of the androgen receptor (AR) allowing for AR-independent growth. Therapeutic options are limited for AR-independent castration-resistant prostate cancer (CRPC), and defining mechanisms critical for
Andrea Esposito et al.
Cancers, 14(9) (2022-05-15)
Tumor dormancy is the extended period during which patients are asymptomatic before recurrence, and it represents a difficult phenomenon to target pharmacologically. The relapse of tumors, for instance arising from the interruption of dormant metastases, is frequently observed in ovarian