Merck
75043
Sigma-Aldrich
透明质酸 钠盐 来源于马链球菌
mol wt 130,000-150,000
别名:
透明质酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.25
生物源
(Streptococcus equi)
形狀
powder
分子量
130,000-150,000
顏色
white
溶解度
water: ~5 g/L
適合性
conforms to structure for Infrared spectrum
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChI 密鑰
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
适合用作透明质酸酶的底物
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种多糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2