主要文件
QC1127
Supelco
pH7缓冲液
certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
制造商/商品名称
RTC QCI-027-7-0.100
浓度
in H2O
应用
environmental
包装形式
matrix material
储存温度
2-30°C
一般描述
这些产品已停产,但下表列出了替代产品。
停用货号替代货号
QC1127-100ML1990020001
QC1127-250ML1094070500
CQ1127-500ML1094070500
CQ1127-1L1094071000
CQ1127-10L1094399010
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)