Merck
A6549
Sigma-Aldrich
琼脂
Type A, ash 5-6%
别名:
琼脂-琼脂, 胶琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C12H18O9)n
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
生物源
algae (Gelidium)
種類
Type A
形狀
powder
灰分
5-6%
轉變溫度
transition temp 32-38 °C (1.5%)
凝膠強度
550-950 g/cm2 (1.5% gel)
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI 密鑰
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持