Merck
94877
Sigma-Aldrich
马鞭草油 来源于Lippia citriodora cymbopogon
natural
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
价格与库存信息目前不能提供
表单
oil
质量
natural
折射率
n20/D 1.49
应用
flavors and fragrances
储存温度
2-8°C
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)