Merck
60338
Sigma-Aldrich
碳酸氢钾
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (calc. based on dry substance, T)
别名:
碳酸氢钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KHCO3
CAS号:
分子量:
100.12
Beilstein:
4535309
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
等级
ACS reagent
puriss. p.a.
方案
≥99.7% (calc. based on dry substance, T)
杂质
≤0.003% sulfur compounds (as SO4)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES字符串
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)