Merck
58600
Sigma-Aldrich
4-甲基-2-戊酮
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
别名:
[=methyl isobutyl ketone(solvent)]甲基异丁基酮(溶剂), 异丁基甲基酮, 异丙基丙酮, 甲基异丁基酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS号:
分子量:
100.16
Beilstein:
605399
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
等級
ACS reagent
puriss. p.a.
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
15.7 mmHg
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
雜質
≤0.01% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
蒸發殘留物
≤0.001%
折射率
n20/D 1.395 (lit.)
n20/D 1.396
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)