Merck
00489
Sigma-Aldrich
乙烯
puriss., ≥99.95% (GC)
别名:
Ethene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CH2
CAS号:
分子量:
28.05
Beilstein:
1730731
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
0.97 (vs air)
蒸汽压
35.04 atm ( 20 °C)
等级
puriss.
方案
≥99.95% (GC)
自燃温度
842 °F
expl. lim.
36 %
杂质
CO2, trace
N2, trace
O2, trace
water, trace
≤0.0025% methane
≤0.042% CnHm
沸点
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
SMILES字符串
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
pressure tin
filling pressure at 15°C: 11 bar; content (15°C, 1 bar): 11 l
其他说明
可能实行销售限制
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
2A - Gases
WGK
nwg
闪点(°F)
-148.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-100 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)