Merck
00139
Sigma-Aldrich
7,8-二氢紫罗兰酮
technical, ≥90% (sum of isomers, GC)
别名:
4-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-2-丁酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H22O
CAS号:
分子量:
194.31
Beilstein:
2088879
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
等级
technical
方案
≥90% (sum of isomers, GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.477
沸点
90 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.922 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)CCC1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6,12H,5,7-9H2,1-4H3
InChI key
JHJCHCSUEGPIGE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
208.4 °F - closed cup
闪点(°C)
98 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)