跳转至内容
CHAPS-RO
Roche
CHAPS
98% (from N), suitable for dialysis, solubility: >50% (Aqueous solutions)
别名:
CHAPS, 3-[(3-胆酰胺丙基)二甲基-氨]-1-丙烷磺酸盐, 3-[(3-胆酰胺丙基)二甲基-氨]-1-丙烷磺酸盐,两性离子, 胆酰胺丙基-二甲基-氨基 ]-1-丙烷磺酸盐,3-3-, 胆酰胺丙基-二甲基-氨基 ]-1-丙烷磺酸盐,3-3-,两性离子, 3-[(3-胆酰胺丙基)二甲氨基]丙磺酸内盐
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C32H58N2O7S
化学文摘社编号:
分子量:
614.88
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
NACRES:
NA.54
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
description
zwitterionic
assay
98% (from N)
form
crystals
mol wt
micellar avg mol wt 6150, 614.88 g/mol (anhydrous basis)
packaging
pkg of 10 g (10810118001), pkg of 50 g (10810126001)
manufacturer/tradename
Roche
aggregation number
10
technique(s)
dialysis: suitable
CMC
4 mM, 6 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
>50% (Aqueous solutions)
absorption
<0.06% at 278 nm in water at 1 % (w/v) (Ease of removal*: ++
Note:
* Arbitrary scale ranges from ++ to −)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI key
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
General description
3 - [(3-氯代丙基)二甲基 - 铵] -1-丙烷磺酸盐
Application
CHAPS 是一种用于膜生物化学的非变性两性离子洗涤剂。
可用于溶解膜蛋白以及打断蛋白-蛋白相互作用。CHAPS 具有低胶束分子量 (6,150) 和高临界胶束浓度 (6-10mM),因此可通过透析从样品中除去。它也适合在等电聚焦和二维电泳中用于溶解蛋白质。CHAPS 常用于非变性(无尿素)等电聚焦,已发现它对某些亚细胞制备物和植物蛋白能够得出优异的分辨率。通常将介于 2-4% (w/v) 间的浓度用于等电聚焦凝胶。
膜蛋白的溶解。结合了硫代甜菜碱型和胆汁酸型洗涤剂的属性。
Physical form
结晶
Preparation Note
工作浓度:PAGE:6.5 至 13 mM
储存条件(工作液): 请勿储存在溶液中,因为可能发生沉淀。
Other Notes
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHAPS
象形图
Exclamation mark
警示词
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
存储类别
11 - Combustible Solids
怎么回事?
WGK 1
闪点 (F)
Not applicable
闪点 (°C)
Not applicable
危险代码
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)