Merck
RIE156329035
Rieke Metals, Inc.
4-Cyclobutyl-4-oxobutyric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
156.18
MDL编号:
Iupac Name
4-cyclobutyl-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7(4-5-8(10)11)6-2-1-3-6/h6H,1-5H2,(H,10,11)
InChI key
YFJPWCSWYQDNGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7084b
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)