Merck
RIE156324848
Rieke Metals, Inc.
3-(azetidinomethyl) benzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
251.33
MDL编号:
Iupac Name
[3-(1-azetidinylmethyl)phenyl](phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C17H17NO/c19-17(15-7-2-1-3-8-15)16-9-4-6-14(12-16)13-18-10-5-11-18/h1-4,6-9,12H,5,10-11,13H2
InChI key
ZEBXYFDLWPDUCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0400-01
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)