Merck
RIE156322964
Rieke Metals, Inc.
cyclobutyl 2,4-difluorophenyl ketone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
196.2
MDL编号:
Iupac Name
cyclobutyl(2,4-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H10F2O/c12-8-4-5-9(10(13)6-8)11(14)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
InChI key
SFUBSOCKJIWUSM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-02-58
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)