Merck
RIE156322833
Rieke Metals, Inc.
2,2,3',5'-tetramethylbutyrophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
204.31
MDL编号:
Iupac Name
1-(3,5-dimethylphenyl)-2,2-dimethyl-1-butanone
Inchi Code
1S/C14H20O/c1-6-14(4,5)13(15)12-8-10(2)7-11(3)9-12/h7-9H,6H2,1-5H3
InChI key
ZKGGJHPGFBVPQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6121-31
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)