Merck
RIE156321424
Rieke Metals, Inc.
3-Bromo-3',5'-difluorobenzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
297.1
MDL编号:
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3,5-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7BrF2O/c14-10-3-1-2-8(4-10)13(17)9-5-11(15)7-12(16)6-9/h1-7H
InChI key
ZBHZLTXAVLDNTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5193-18
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)