Merck
RIE156321319
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxybenzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
240.26
MDL编号:
Iupac Name
4-benzoylphenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H12O3/c1-11(16)18-14-9-7-13(8-10-14)15(17)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI key
DGBLQRCFBNFTSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-01
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)