Merck
RIE156321283
Rieke Metals, Inc.
4-Bromo-3'-chlorobenzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
295.56
MDL编号:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(3-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrClO/c14-11-6-4-9(5-7-11)13(16)10-2-1-3-12(15)8-10/h1-8H
InChI key
RFKLPMBHTYGGHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5183-19
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)