Merck
RIE156320770
Rieke Metals, Inc.
2,4'-Dichloro-3'-methylbenzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
265.14
MDL號碼:
Iupac Name
(4-chloro-3-methylphenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O/c1-9-8-10(6-7-12(9)15)14(17)11-4-2-3-5-13(11)16/h2-8H,1H3
InChI 密鑰
MQAAOMKDVIWSHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5189-14
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)