Merck
RIE156320532
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-4'-butylbenzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
296.37
MDL编号:
Iupac Name
2-(4-butylbenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C19H20O3/c1-3-4-7-15-10-12-16(13-11-15)19(21)17-8-5-6-9-18(17)22-14(2)20/h5-6,8-13H,3-4,7H2,1-2H3
InChI key
IQBWFQOIRQIONO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-35c
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)