Merck
PRI424049051
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-phenylquinoxaline-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
250.26
MDL號碼:
Iupac Name
3-phenyl-2-quinoxalinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H10N2O2/c18-15(19)14-13(10-6-2-1-3-7-10)16-11-8-4-5-9-12(11)17-14/h1-9H,(H,18,19)
InChI 密鑰
GUTASBJYGXIWLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR013457
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)