Merck
SIMFILTER
Simfilter - 0.05 μm 终端过滤器
Final filter removes particles greater than 0.05 μm. For Simplicity® systems.
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
pore size
0.05 μm pore size
compatibility
for use with Simplicity® UV, for use with Simplicity®
shipped in
ambient
General description
Simfilter 是最终过滤器,用于去除大于0.05 μm的颗粒,完成供水的最终过滤。 Simfilter - 0.05 μm 最终过滤器可与 Simplicity® 净水系统联合使用。
Application
将Simfilter置于Simplicity®水系统出水口,产出的水适合任何要求细菌和/或颗粒低含量低的实验室应用。
Features and Benefits
替换 SIMFILTER 的原装耗材:Simfilter - 0.05 μm 最终过滤器。
Legal Information
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)