文件
MAB1987Z
Sigma-Aldrich
抗整合素β 1抗体,克隆P4C10,无叠氮化物
clone P4C10, Chemicon®, from mouse
别名:
CD29, MAB1987
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
P4C10, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ITGB1(3688)
一般說明
整联蛋白β-1(也称为CD29)是一种130 kDa的跨膜糖蛋白,可与多种整联蛋白α亚基(包括α1、α2、α3、α4、α5和α6)形成非共价复合物,以形成与特定细胞外基质蛋白结合的功能性受体。整联蛋白受体参与调节多种重要的生物学功能,包括胚胎发育、伤口修复、止血和防止程序性细胞死亡。它们还涉及异常的病理状态,例如肿瘤定向的血管生成、肿瘤细胞生长和转移。这些异二聚体受体将细胞质肌动蛋白细胞骨架与细胞外基质和/或相邻细胞中存在的蛋白质进行桥接。整联蛋白与细胞外基质之间的相互作用会导致信号转导途径的激活和基因表达的调节。
特異性
与整联蛋白家族的β-1亚基反应。似乎是人类特异性的。与许多β-1单克隆抗体不同,4C10′s表位对胰蛋白酶不敏感。
應用
已发表抗整联蛋白β1抗体,克隆P4C10,无叠氮化物可检测整联蛋白β1 &的水平,&经验证可用于ELISA、IC、IP、FUNC &WB。
抑制UCLA-P3细胞附着于I型胶原(Wayner,1991)。 抑制内胚层和角质形成细胞胶原,纤维连接蛋白和层粘连蛋白。 它还抑制细胞间粘连。典型稀释度范围为1:50-1:500。
免疫荧光
免疫印迹
免疫沉淀
ELISA
免疫细胞化学 分析:代表性批次的1:100稀释液在HeLa细胞中检测到Integrin β1。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
整联蛋白
研究类别
细胞结构
標靶描述
88 KDa
聯結
替代品:04-1109
外觀
形式:纯化
纯化的蛋白 A
蛋白 A 纯化的小鼠免疫球蛋白,溶于 20 mM 磷酸钠,250 mM NaCl,pH.7.6,无防腐剂的溶液中。
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2–8°C 条件下可稳定保存 1 年等分以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
人扁桃体、人皮肤、人肺、肝和骨骼肌组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2