跳转至内容
HTTP02500
Isopore滤膜
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
greener alternative
更环保的选择
别名:
聚碳酸酯膜过滤器,孔径0.4 μm
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Isopore滤膜是一种聚碳酸酯、轨迹蚀刻的网式过滤器,推荐用于所有需要在膜表面观察样品的所有分析。Isopore滤膜在使用光学显微镜或电子显微镜分析空气中的污染物和其他颗粒方面具有诸多优势。Isopore滤膜由聚碳酸酯膜组成,该膜具有光滑的玻璃状表面,可以更清晰地观察样品。独特的滤膜生产工艺保证了精确、一致的孔径,因此能准确地按粒径分离样品。由于焦油和灰分含量低、稳定,所以通常不需要匹配重量的过滤器。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
Isopore膜滤器已用于:
  • 培养器官型脑切片
  • 器官型vibrosection切片
  • 作为工作电极用于合成螺旋纳米电机。
  • 可吸收有机卤化物(AOX)
  • 颗粒监测
  • 空气监测
  • 微塑料分析
  • 微塑料分析级水
Features and Benefits
  • 膜结构将颗粒保留在表面,简化了计数分析
  • Isopore滤膜不染色,实现低背景干扰
  • 不吸湿,允许快速干燥和减少样品分析时间
  • 半透明材料不需要清除透射光显微镜;也可提供棕色品种
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
高压灭菌后可能会降低流速。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopore滤膜
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)