主要文件
GM05/4B01-6410
Millipore
NovAseptic® GMP 50搅拌机驱动装置
Drive Unit with Speed Counter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151800
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
参数
max. pressure at 25 °C (atmospheric pressure)
0-40 °C max. temp. (32-104 °F)
一般描述
NovAseptic®搅拌器提供贯穿整条生产线的
全面混匀方案,
适于制药和生物技术行业中的各种混合用途。
特异性
一般电机数据:电压:230/400V AC - 50 Hz和460 V - 60 Hz轴(Pole)数:2防护等级:IP 55颜色:绿色,符合《美国联邦法规》(Code of Federal Regulations (FDA), US 21 CFR 170 - 199)要求。油:合成,符合《美国联邦法规》(Code of Federal Regulations (FDA) 21 CFR)要求。认证:CE / CSA/ UL热敏电阻1(PTC, 155 °C)
应用
NovAseptic®搅拌器提供贯穿整条生产线的
全面混匀方案,
适于制药和生物技术行业中的各种混合用途。
组分
驱动装置(电机)采用封闭箱子包装。
法律信息
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany