主要文件
8.21762
Sigma-Aldrich
2,5-二叔丁基对苯二酚
for synthesis
别名:
2,5-二叔丁基对苯二酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2,5-[CH3)3C]2C6H2-1,4-(OH)2
CAS号:
分子量:
222.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
201-841-8
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
自燃温度
420 °C
mp
212-218 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1c(cc(c(c1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-12(16)10(8-11(9)15)14(4,5)6/h7-8,15-16H,1-6H3
InChI key
JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 食品接触材料研究:研究2,5-二叔丁基氢醌(DBHQ)在食品接触材料中的使用情况和应用领域,说明它的用途和安全性意义(Pedersen & Cederberg, 2014)。
  • 抗菌和抗生物膜作用:研究DBHQ作为抗金黄色葡萄球菌的抗菌剂和抗生物膜剂的可能性,表明它在医疗和健康领域的新应用(Kim et al., 2022)。
  • 认知表现和代谢组学:研究未发生卒中患者的血清和脑脊液(CSF)代谢物(包括DBHQ),深入了解血管危险因素和认知表现,为神经药物开发提供依据(Peng et al., 2020)。
  • 细胞机制研究:评估细胞模型中DBHQ对Ca2+的影响,十分有助于了解药物研发相关的细胞机制(Liu et al., 2015)。
  • 食品添加剂综述:陈述DBHQ在食品中的过度使用和潜在健康影响,说明对它进行准确监测和监管审查的必要性(Khezerlou et al., 2022)。
分析说明
含量(HPLC,面积%): ≥ 98.0 % (a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 212 °C
熔化范围(上限值): ≤ 218 °C
鉴定(IR):通过测试
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3