About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N2O
CAS号:
分子量:
150.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
208-689-1
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
crystals
效能
4410 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
143-146 °C
溶解性
17 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(Cc1ccccc1)C(=O)N
InChI
1S/C8H10N2O/c9-8(11)10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H3,9,10,11)
InChI key
RJNJWHFSKNJCTB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2