主要文件
8.00649
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic acid
for synthesis
别名:
3-Nitrophthalic acid, 3-Nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3-(NO2)C6H3-1,2-(COOH)2
CAS号:
分子量:
211.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
210-030-8
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
powder
mp
210-215 °C
溶解性
20 g/L
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3