主要文件
1.37069
Millipore
10% 聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液
Flocculation reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116105
质量水平
表单
liquid
pH值(酸碱度)
7.8 ( in H2O, ready-to-use solution)
密度
1.015 g/cm3
储存温度
15-25°C
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2