主要文件
1.18322
Supelco
氯测试补充装
for use with MCOLORTEST®
别名:
氯比色检测试剂盒补充装
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
特点
refill
质量水平
特殊分析物
chloride
相容性
for use with MCOLORTEST®
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
对于114753,114401 MQuant®
当MQuant®测试盒(原为MColortest®)的试剂用完时,可以通过订购适当的补充包装来补充试剂盒。补充包装可用于一系列测试试剂盒,这使其成为一种特别经济环保的系统。
该补充包装包含 MQuant®测试试剂盒 1.14753 和1.14401 的所有试剂,用于氯的比色评估。
法律信息
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
补充剂危害
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3