Merck
MAT424017175
Matrix Scientific
3-Bromo-3',4'-dimethoxybenzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
321.17
MDL编号:
mp
91-93
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3,4-dimethoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H13BrO3/c1-18-13-7-6-11(9-14(13)19-2)15(17)10-4-3-5-12(16)8-10/h3-9H,1-2H3
InChI key
GXJWCGOCTKMLQU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103499.html
Melting Point
91-93
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103499.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)