Merck
MAT390512117
Matrix Scientific
(3-Bromophenyl)methanesulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
269.55
MDL编号:
mp
88-89
Iupac Name
(3-bromophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6BrClO2S/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI key
VCGKEAIINMDLMC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Argon
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/100797.html
Melting Point
88-89
MSDS
https://www.matrixscientific.com/100797.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)