Merck
MAT333120018
Matrix Scientific
3-(3,5,9-Trimethyl-7-oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-6-yl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
300.31
MDL编号:
Iupac Name
3-(3,5,9-trimethyl-7-oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-6-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C17H16O5/c1-8-7-21-15-10(3)16-13(6-12(8)15)9(2)11(17(20)22-16)4-5-14(18)19/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI key
DBZRJVQWIHCSEZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/064841.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/064841.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)