Merck
MAT246513381
Matrix Scientific
3-Piperidinylmethyl acetate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
193.67
MDL编号:
Iupac Name
piperidin-3-ylmethyl acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-7(10)11-6-8-3-2-4-9-5-8;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H
InChI key
VTBXJOJIPKIEMU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/049042.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/049042.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)