Merck
MAT239353981
Matrix Scientific
Methyl 4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
207.23
MDL编号:
Iupac Name
methyl 4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-12-5-6-15-10-4-3-8(7-9(10)12)11(13)14-2/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
InChI key
WKTVFSQCCDLERH-UHFFFAOYSA-N
Purity
94%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/046811.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/046811.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)