Merck
MAT238926404
Matrix Scientific
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
209.2
MDL號碼:
mp
134-136
Iupac Name
2-(2-ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-2-15-9(12)6-8-7(10(13)14)4-3-5-11-8/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
HWWYQJVDTXVUMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/044054.html
Melting Point
134-136
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/044054.html